N-Acetyl-D,L-homotryptophan
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: a-Acetamido-g-(3-indole)butanoic acid
OR7840T-10MG OR7840T-50MG
APOSOR7840T-10MGEA 227 EUR
APOSOR7840T-10MG APOSOR7840T-50MG
N-Acetyl-D,L-homotryptophan
N-Acetyl-D,L-homotryptophan
Formel: C₁₄H₁₆N₂O₃
Schmelzpunkt: 112…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00189457
CAS-Nummer: 205813-00-9