4-(5-Acetylthien-2-yl)-2-methylbut-3-yn-2-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7854-1G OR7854-5G
APOSOR7854-1GEA 183 EUR
APOSOR7854-1G APOSOR7854-5G
4-(5-Acetylthien-2-yl)-2-methylbut-3-yn-2-ol 98%
4-(5-Acetylthien-2-yl)-2-methylbut-3-yn-2-ol
Formel: C₁₁H₁₂O₂S
Schmelzpunkt: 79…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173926
CAS-Nummer: 175203-51-7