1H-Indene-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7859-5G
OR7859-10G
APOSOR7859-5GEA
219
EUR
APOSOR7859-5G
APOSOR7859-10G
1H-Indene-3-carboxylic acid 95%
1H-Indene-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈O₂ Molecular Weight: 160,17 g/mol Schmelzpunkt: 161…165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00086207 CAS-Nummer: 14209-41-7 |