2-Chloro-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7907-1G
OR7907-5G
OR7907-10G
APOSOR7907-1GEA
348
EUR
APOSOR7907-1G
APOSOR7907-5G
APOSOR7907-10G
2-Chloro-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine 95+%
2-Chloro-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine
Formel:
C₁₀H₆Cl₂N₂ Schmelzpunkt: 215…216 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03426061 CAS-Nummer: 27956-40-7 |