5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Aminocarbonyl)-1H-indol-5-amine hydrochloride
OR8008-1G OR8008-250MG
APOSOR8008-1GEA 172 EUR
APOSOR8008-1G APOSOR8008-250MG
5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride, tech
5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride
Formel: C₉H₉N₃O·ClH
Molecular Weight: 211,648 g/mol
Schmelzpunkt: 296…298 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02259416
CAS-Nummer: 306936-36-7