2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-5-phenylfuran-3-carbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-phenylfuran
OR8012-1G OR8012-250MG OR8012-5G
APOSOR8012-1GEA 66.9 EUR
APOSOR8012-1G APOSOR8012-250MG APOSOR8012-5G
2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile 95%
2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile
Formel: C₁₁H₈N₂O
Molecular Weight: 184,194 g/mol
Schmelzpunkt: 196…197 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00463472
CAS-Nummer: 14742-32-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III