3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2-Bromothien-3-yl)methylamine hydrochloride
OR8040-1G
OR8040-250MG
APOSOR8040-1GEA
309
EUR
APOSOR8040-1G
APOSOR8040-250MG
3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride 97%
3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride
Formel:
C₅H₆BrNS·ClH Molecular Weight: 228.538 g/mol Siedepunkt: 70 °C (0.01 mm Hg) Schmelzpunkt: 199…202 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04971979 CAS-Nummer: 886460-60-2 UN: 2922 ADR: 8+6.1 III |