6-[4-(tert-Butyl)phenoxy]pyridin-3-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-2-[4-(tert-butyl)phenoxy]pyridine, CB-103, 6-(4-(tert-Butyl)phenoxy)pyridin-3-amine
OR8051-1G OR8051-5G OR8051-10G
APOSOR8051-1GEA 84.1 EUR
APOSOR8051-1G APOSOR8051-5G APOSOR8051-10G
6-[4-(tert-Butyl)phenoxy]pyridin-3-amine 97%
6-[4-(tert-Butyl)phenoxy]pyridin-3-amine
Formel: C₁₅H₁₈N₂O
Molecular Weight: 242,316 g/mol
Schmelzpunkt: 89…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052647
CAS-Nummer: 218457-67-1