6-Chloro-2H-1-benzopyran-3-carbonyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8052-1G OR8052-5G
APOSOR8052-1GEA 137 EUR
APOSOR8052-1G APOSOR8052-5G
6-Chloro-2H-1-benzopyran-3-carbonyl chloride 95+%
6-Chloro-2H-1-benzopyran-3-carbonyl chloride
Formel: C₁₀H₆Cl₂O₂
Molecular Weight: 229,059 g/mol
Schmelzpunkt: 78…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02091502
CAS-Nummer: 306935-54-6