4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8057-10G
OR8057-1G
APOSOR8057-10GEA
855
EUR
APOSOR8057-10G
APOSOR8057-1G
4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine 97%
4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₁₃H₉ClN₂S Molecular Weight: 260,742 g/mol Schmelzpunkt: 133…135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179828 CAS-Nummer: 306934-78-1 |