3-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2-Cyanoethyl)-2-formyl-1H-pyrrole, 1-(2-Cyanoethyl)-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
OR8068-10G OR8068-1G
APOSOR8068-10GEA 343 EUR
APOSOR8068-10G APOSOR8068-1G
3-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile 97%
3-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile
Formel: C₈H₈N₂O
Molecular Weight: 148.162 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C (1.0 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02180764
CAS-Nummer: 43036-05-1
UN: 3276
ADR: 6.1 III