2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)morpholine
OR8076-10G OR8076-1G OR8076-5G
APOSOR8076-10GEA 184 EUR
APOSOR8076-10G APOSOR8076-1G APOSOR8076-5G
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
Formel: C₁₄H₂₂N₂O₃
Molecular Weight: 266,336 g/mol
Schmelzpunkt: 93…96 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02052680
CAS-Nummer: 51963-82-7
EINECS: 257-562-7