Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate, 4-(3-Ethoxy-3-oxoprop-1-yl)phenol
OR8094-1G OR8094-5G
APOSOR8094-1GEA 24.8 EUR
APOSOR8094-1G APOSOR8094-5G
Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate 95%
Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020209
CAS-Nummer: 23795-02-0