4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8110-1G OR8110-5G
APOSOR8110-1GEA 112 EUR
APOSOR8110-1G APOSOR8110-5G
4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde 97%
4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₁₉H₂₀N₂O₄
Molecular Weight: 340,373 g/mol
Schmelzpunkt: 116…118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01314135
CAS-Nummer: 301334-92-9