2-Methyl-5-[(morpholin-4-yl)sulphonyl]-3-furoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methyl-5-(4-morpholinosulphonyl)furan-3-carboxylic acid
OR8131-1G OR8131-250MG
APOSOR8131-1GEA 264 EUR
APOSOR8131-1G APOSOR8131-250MG
2-Methyl-5-[(morpholin-4-yl)sulphonyl]-3-furoic acid 95+%
2-Methyl-5-[(morpholin-4-yl)sulphonyl]-3-furoic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₆S
Molecular Weight: 275.278 g/mol
Schmelzpunkt: 184 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02180756
CAS-Nummer: 306936-37-8
UN: 3261
ADR: 8 III