1-(4-Methylthiophenyl)-2-methyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8137-10G OR8137-1G OR8137-5G
APOSOR8137-10GEA 864 EUR
APOSOR8137-10G APOSOR8137-1G APOSOR8137-5G
1-(4-Methylthiophenyl)-2-methyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid 95+%
1-(4-Methylthiophenyl)-2-methyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₉H₁₇NO₂S
Molecular Weight: 323.409 g/mol
Schmelzpunkt: 202…203 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02180787
CAS-Nummer: 306936-46-9