1-(Biphenyl-4-yl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Biphenyl-4-yl-piperazine, 4-(Piperazin-1-yl)biphenyl
OR8173-1G
OR8173-5G
APOSOR8173-1GEA
203
EUR
APOSOR8173-1G
APOSOR8173-5G
1-(Biphenyl-4-yl)piperazine
1-(Biphenyl-4-yl)piperazine
Formel:
C₁₆H₁₈N₂ Molecular Weight: 238,328 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093529 CAS-Nummer: 180698-19-5 |