4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8175-25G OR8175-5G
APOSOR8175-25GEA 716 EUR
APOSOR8175-25G APOSOR8175-5G
4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
Formel: C₁₂H₁₇BrO
Siedepunkt: 123…125 °C (0,15 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075176
CAS-Nummer: 14469-84-2