1H-Imidazole-1-carbonitrile 94%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Cyano-1H-imidazole
OR8175T-1G OR8175T-250MG OR8175T-5G
APOSOR8175T-1GEA 232 EUR
APOSOR8175T-1G APOSOR8175T-250MG APOSOR8175T-5G
1H-Imidazole-1-carbonitrile 94%
1H-Imidazole-1-carbonitrile
Formel: C₄H₃N₃
Molecular Weight: 93.087 g/mol
Siedepunkt: 185…189 °C
Schmelzpunkt: 59.5…60.5 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00269955
CAS-Nummer: 36289-36-8