4,5,6-Pyrimidintriaminsulfat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Pyrimidine-4,5,6-triamine sulphate
OR8231-1G OR8231-5G
APOSOR8231-1GEA 114 EUR
APOSOR8231-1G APOSOR8231-5G
4,5,6-Pyrimidintriaminsulfat 95%
4,5,6-Pyrimidintriaminsulfat
Formel: C₄H₇N₅·H₂SO₄
Molecular Weight: 223,21 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012789
CAS-Nummer: 49721-45-1
EINECS: 256-446-3