7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8291-1G OR8291-5G
APOSOR8291-1GEA 108 EUR
APOSOR8291-1G APOSOR8291-5G
7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
Formel: C₁₆H₁₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659963
CAS-Nummer: 749922-34-7