4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Aminothiane, Tetrahydro-2H-thiopyran-4-amine
OR8412-1G OR8412-5G OR8412-250MG
APOSOR8412-1GEA 72.5 EUR
APOSOR8412-1G APOSOR8412-5G APOSOR8412-250MG
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 95%
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran
Formel: C₅H₁₁NS
Molecular Weight: 117.213 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07371524
CAS-Nummer: 21926-00-1