5,6-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4,5-Dimethyl-6-hydroxypyrimidin-2-yl)pyridine, 4,5-Dimethyl-6-hydroxy-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
OR8472-1G
OR8472-5G
APOSOR8472-1GEA
290
EUR
APOSOR8472-1G
APOSOR8472-5G
5,6-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ol
5,6-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ol
Formel:
C₁₁H₁₁N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00269287 CAS-Nummer: 204394-52-5 |