4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2-methylthiazole
OR8527-1G
OR8527-250MG
OR8527-5G
APOSOR8527-1GEA
87
EUR
APOSOR8527-1G
APOSOR8527-250MG
APOSOR8527-5G
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole 95%
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole
Formel:
C₄H₄BrNS Molecular Weight: 178.05 g/mol Siedepunkt: 88…99 °C (16 mm Hg) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD06409945 CAS-Nummer: 298694-30-1 |