2,4,6-Trimethylanisole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methoxymesitylene, 2-Methoxy-1,3,5-trimethylbenzene, Methyl 2,4,6-trimethylphenyl ether
OR8534-1G OR8534-25G OR8534-5G
APOSOR8534-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8534-1G APOSOR8534-25G APOSOR8534-5G
2,4,6-Trimethylanisole
2,4,6-Trimethylanisole
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150,218 g/mol
Siedepunkt: 36…44 °C (0,5 mm Hg)
Dichte: 0,953 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03092887
CAS-Nummer: 4028-66-4