2-Bromo-5-methoxybenzhydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-5-methoxybenzohydrazide, 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid hydrazide
OR8538-1G OR8538-10G
APOSOR8538-1GEA 29 EUR
APOSOR8538-1G APOSOR8538-10G
2-Bromo-5-methoxybenzhydrazide
2-Bromo-5-methoxybenzhydrazide
Formel: C₈H₉BrN₂O₂
Molecular Weight: 245.073 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00117528
CAS-Nummer: 112584-40-4