5-Bromo-2-(piperazin-1-yl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR8544-25G
OR8544-5G
APOSOR8544-25GEA
358
EUR
APOSOR8544-25G
APOSOR8544-5G
5-Bromo-2-(piperazin-1-yl)pyridine
5-Bromo-2-(piperazin-1-yl)pyridine
Formel:
C₉H₁₂BrN₃ Molecular Weight: 242,116 g/mol Schmelzpunkt: 72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115056 CAS-Nummer: 73406-97-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |