4-Bromothiophene-3-boronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Bromothiophen-3-yl)boronic acid, 3-Bromothiophene-4-boronic acid
OR8555-1G OR8555-250MG
APOSOR8555-1GEA 48 EUR
APOSOR8555-1G APOSOR8555-250MG
4-Bromothiophene-3-boronic acid 97%
4-Bromothiophene-3-boronic acid
Formel: C₄H₄BBrO₂S
Molecular Weight: 206.853 g/mol
Schmelzpunkt: 196…198 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06801663
CAS-Nummer: 101084-76-8