6-(Benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: NSC92530, 6-(Benzyloxy)-2-carboxy-5-methoxy-1H-indole
OR8600T-1G OR8600T-250MG
APOSOR8600T-1GEA 938 EUR
APOSOR8600T-1G APOSOR8600T-250MG
6-(Benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
6-(Benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₇H₁₅NO₄
Molecular Weight: 297,305 g/mol
Schmelzpunkt: 230…232 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00055977
CAS-Nummer: 2495-92-3