6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Iodo-2-methylbenzo[d]thiazole
OR8663-1G OR8663-250MG OR8663-5G
APOSOR8663-1GEA 105 EUR
APOSOR8663-1G APOSOR8663-250MG APOSOR8663-5G
6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Formel: C₈H₆INS
Molecular Weight: 275,109 g/mol
Schmelzpunkt: 134…137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00464068
CAS-Nummer: 68867-20-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III