4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(1-Methyl-1H-indol-4-yl)methylamine
OR8682-1G
OR8682-250MG
APOSOR8682-1GEA
348
EUR
APOSOR8682-1G
APOSOR8682-250MG
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole 97%
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Formel:
C₁₀H₁₂N₂ Molecular Weight: 160.216 g/mol Schmelzpunkt: 43…47 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08690264 CAS-Nummer: 864264-02-8 UN: 3259 ADR: 8 III |