5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Methoxypicolinonitrile, 2-Cyano-5-methoxypyridine
OR8848-1G OR8848-250MG OR8848-5G
APOSOR8848-1GEA 134 EUR
APOSOR8848-1G APOSOR8848-250MG APOSOR8848-5G
5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Formel: C₇H₆N₂O
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08543467
CAS-Nummer: 89809-63-2