Methyl 2,5-dibromopentanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2,5-dibromovalerate
OR8857-1G OR8857-5G OR8857-25G
APOSOR8857-1GEA 39.3 EUR
APOSOR8857-1G APOSOR8857-5G APOSOR8857-25G
Methyl 2,5-dibromopentanoate
Methyl 2,5-dibromopentanoate
Formel: C₆H₁₀Br₂O₂
Molecular Weight: 273.95 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02684289
CAS-Nummer: 50995-48-7