Isopropyl toluene-4-sulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Isopropyl 4-methylbenzenesulphonate, Prop-2-yl 4-methylbenzenesulphonate
OR8885-25G OR8885-5G OR8885-100G
APOSOR8885-25GEA 72.5 EUR
APOSOR8885-25G APOSOR8885-5G APOSOR8885-100G
Isopropyl toluene-4-sulphonate 97%
Isopropyl toluene-4-sulphonate
Formel: C₁₀H₁₄O₃S
Molecular Weight: 214,281 g/mol
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00968877
CAS-Nummer: 2307-69-9
EINECS: 218-989-4