(3S,4S)-Tetrahydrofuran-3,4-diol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
L-Threitan, 1,4-Anhydro-L-threitol
OR8886-1G
OR8886-250MG
APOSOR8886-1GEA
1270
EUR
APOSOR8886-1G
APOSOR8886-250MG
(3S,4S)-Tetrahydrofuran-3,4-diol
(3S,4S)-Tetrahydrofuran-3,4-diol
Formel:
C₄H₈O₃ Molecular Weight: 104,105 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00075211 CAS-Nummer: 84709-85-3 UN: 1325 ADR: 4.1,III |