2-Bromoindane-1,3-dione 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-1H-indene-1,3(2H)-dione
OR8889-1G OR8889-5G OR8889-250MG
APOSOR8889-1GEA 256 EUR
APOSOR8889-1G APOSOR8889-5G APOSOR8889-250MG
2-Bromoindane-1,3-dione 96%
2-Bromoindane-1,3-dione
Formel: C₉H₅BrO₂
Molecular Weight: 225,039 g/mol
Schmelzpunkt: 118…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00171530
CAS-Nummer: 7319-63-3