5-Nitronicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8897-1G OR8897-5G
APOSOR8897-1GEA 97.3 EUR
APOSOR8897-1G APOSOR8897-5G
5-Nitronicotinic acid
5-Nitronicotinic acid
Formel: C₆H₄N₂O₄
Schmelzpunkt: 171…173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038690
CAS-Nummer: 2047-49-6