4-(2-Sulphanylethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Pyridin-4-yl)ethyl mercaptan, 2-(Pyridin-4-yl)ethane-1-thiol, 4-(2-Mercaptoethyl)pyridine
OR8898-2.5G
OR8898-500MG
APOSOR8898-2.5GEA
509
EUR
APOSOR8898-2.5G
APOSOR8898-500MG
4-(2-Sulphanylethyl)pyridine
4-(2-Sulphanylethyl)pyridine
Formel:
C₇H₉NS Molecular Weight: 139,218 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00973403 CAS-Nummer: 2127-05-1 |