2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Iodo-3-nitropyridin-2-amine
OR8989-10G OR8989-5G
APOSOR8989-10GEA 166 EUR
APOSOR8989-10G APOSOR8989-5G
2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine 95+%
2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine
Formel: C₅H₄IN₃O₂
Molecular Weight: 265.009 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038464
CAS-Nummer: 25391-57-5