1H-Indene-2-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900045-1G OR900045-250MG
APOSOR900045-1GEA 632 EUR
APOSOR900045-1G APOSOR900045-250MG
1H-Indene-2-carboxylic acid 96%
1H-Indene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160,169 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039586
CAS-Nummer: 41712-14-5