4-Methylsulphonylanisole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene
OR900068-1G
OR900068-5G
APOSOR900068-1GEA
56.7
EUR
APOSOR900068-1G
APOSOR900068-5G
4-Methylsulphonylanisole 98%
4-Methylsulphonylanisole
Formel:
C₈H₁₀O₃S Molecular Weight: 186,228 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025069 CAS-Nummer: 3517-90-6 |