1-Bromo-2-chloro-4-pyrrolidinobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Bromo-3-chlorophenyl)pyrrolidine
OR900184-1G
OR900184-5G
APOSOR900184-1GEA
114
EUR
APOSOR900184-1G
APOSOR900184-5G
1-Bromo-2-chloro-4-pyrrolidinobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-4-pyrrolidinobenzene
Formel:
C₁₀H₁₁BrClN Molecular Weight: 260.558 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18837620 CAS-Nummer: 1291487-20-1 |