2-chloro-1,3-dimethoxybenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
OR900220-1G OR900220-5G
APOSOR900220-1GEA 21.9 EUR
APOSOR900220-1G APOSOR900220-5G
2-chloro-1,3-dimethoxybenzene 95%
2-chloro-1,3-dimethoxybenzene
Formel: C₈H₉ClO₂
Molecular Weight: 172,609 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09835196
CAS-Nummer: 7051-15-2