Chromane 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Chroman
OR900234-1G OR900234-5G
APOSOR900234-1GEA 108 EUR
APOSOR900234-1G APOSOR900234-5G
Chromane 96%
Chromane
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134,175 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00138123
CAS-Nummer: 493-08-3