4-(Ethylamino)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900250-1G OR900250-5G
APOSOR900250-1GEA 53.8 EUR
APOSOR900250-1G APOSOR900250-5G
4-(Ethylamino)benzonitrile 98%
4-(Ethylamino)benzonitrile
Formel: C₉H₁₀N₂
Molecular Weight: 146,189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11135503
CAS-Nummer: 4714-63-0