tert-Butyl N-cyclohexylcarbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900319-1G
OR900319-5G
APOSOR900319-1GEA
132
EUR
APOSOR900319-1G
APOSOR900319-5G
tert-Butyl N-cyclohexylcarbamate 97%
tert-Butyl N-cyclohexylcarbamate
Formel:
C₁₁H₂₁NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07127722 CAS-Nummer: 3712-40-1 |