Methyl 3-formamido-4-hydroxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900447-1G OR900447-5G
APOSOR900447-1GEA 290 EUR
APOSOR900447-1G APOSOR900447-5G
Methyl 3-formamido-4-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3-formamido-4-hydroxybenzoate
Formel: C₉H₉NO₄
Molecular Weight: 195,172 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20676665
CAS-Nummer: 1379261-17-2