1-(Methylamino)cyclopentane-1-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900473-1G OR900473-5G
APOSOR900473-1GEA 270 EUR
APOSOR900473-1G APOSOR900473-5G
1-(Methylamino)cyclopentane-1-carbonitrile 95%
1-(Methylamino)cyclopentane-1-carbonitrile
Formel: C₇H₁₂N₂
Molecular Weight: 124,184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040167
CAS-Nummer: 55793-49-2