3-(2-Methylpropoxy)propanenitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900475-1G OR900475-5G
APOSOR900475-1GEA 219 EUR
APOSOR900475-1G APOSOR900475-5G
3-(2-Methylpropoxy)propanenitrile 98%
3-(2-Methylpropoxy)propanenitrile
Formel: C₇H₁₃NO
Molecular Weight: 127,184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06252351
CAS-Nummer: 58936-28-0