Methyl (2E)-3,4,4-trimethylpent-2-enoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900482-1G
OR900482-5G
APOSOR900482-1GEA
270
EUR
APOSOR900482-1G
APOSOR900482-5G
Methyl (2E)-3,4,4-trimethylpent-2-enoate 98%
Methyl (2E)-3,4,4-trimethylpent-2-enoate
Formel:
C₉H₁₆O₂ Molecular Weight: 156.222 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22586690 CAS-Nummer: 16466-25-4 |